EDTA sal disódica dihidrato ≥99%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato
0219517380 0219517383 0219517390 0219517391
ICNA0219517380EA 33.5 EUR
ICNA0219517380 ICNA0219517383 ICNA0219517390 ICNA0219517391
EDTA sal disódica dihidrato ≥99%, white powder
EDTA sal disódica dihidrato
Ethylenediamine tetraacetic acid is a polyamino carboxylic acid hexadentate ligand and a chelating agent.
Ethylenediamine tetraacetic acid is a chelator of divalent cations. It also inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 255
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%
Melting Point 238 - 248 °C
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 4 - 6
Moisture ≤10%