D(+)-Sacarosa, crystals, food
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
0290471305
0290471325
0290471380
ICNA0290471305EA
49.5
EUR
ICNA0290471305
ICNA0290471325
ICNA0290471380
D(+)-Sacarosa, crystals, food
D(+)-Sacarosa
Soluble in water (1 g/0,5 ml at 25 °C; 1 g/0,2 ml boiling water), ethanol (1 g/170 ml) or methanol (1 g/100 ml); moderately soluble in glycerol or pyridine.
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342.3 g/mol Pto. de fusión: 177…187 °C |
Número MDL:
MFCD00006626 Núm. CAS: 57-50-1 Índice Merck: 13,08966 |