Botellas, cuello ancho, con hendiduras y tapón de rosca GLS 80®, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
212863658 212864457 212865453
215-3875EA 31 EUR
215-3875 215-3876 215-3877
Botellas, cuello ancho, con hendiduras y tapón de rosca GLS 80®, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
La botella de cuello ancho, hecha de vidrio transparente de borosilicato DURAN® 3.3, con rosca GLS 80® tiene tres deflectores verticales en la superficie interior, el movimiento arremolinado se interrumpe y se produce una mezcla mucho más eficaz.
  • Las botellas son totalmente autoclavables.
  • Escala de volumen graduado fácil de leer
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Completo con anillo de vertido de PP y tapón de rosca GLS 80®
The baffles improve 'top to bottom' circulation and produce greater radial mixing. The baffles also offer other advantagesMore Product Information