Equipos visuales de color, magnesio, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.11131.0001
1.11131.0001EA 243 EUR
1.11131.0001
Equipos visuales de color, magnesio, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Test rápidos, comparación visual de color.
  • Resultados en 2 minutos
  • De fácil uso
  • Rangos de medición orientados a las aplicaciones
  • Portátiles
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Esta gama incluye tanto ensayos volumétricos como colorimétricos. Gracias a su amplia gama de aplicaciones, el sistema de test rápido Aquamerck® es el método ideal para acuarios, piscifactorías, ecología acuática, análisis medioambientales y análisis de aguas de refrigeración y de calderas.
Información de suministro: cada kit contiene todos los reactivos y cubetas de reacción necesarios, una tabla de comparación de colores e instrucciones completas de uso.