Hierro (II) cloruro tetrahidrato, extra_pure
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de hierro tetrahidrato
1.02459.9012 1.02459.1000
1.02459.9012EA 2200 EUR
1.02459.9012 1.02459.1000
Hierro (II) cloruro tetrahidrato, extra_pure
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Formula: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Pto. de fusión: 677
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149709
Núm. CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260