Gafas de seguridad, uvex pheos cx2
Proveedor: UVEX
9198.285 9198.237 9198.256 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275 9198.223
111-2152EA 24.3 EUR
111-2152 111-2148 111-2149 111-2150 111-2151 111-2387 UVEX9198.275 UVEX9198.223
Gafas de seguridad, uvex pheos cx2
Gafas
Gafas de seguridad de diseño moderno y deportivo que incorporan la innovadora tecnología de componentes uvex duo para una máxima comodidad de uso.
  • Protección cómoda gracias a la almohadilla para la frente y la nariz inyectada directamente
  • Protección óptima gracias a la tecnología de patillas giratorias para un ajuste perfecto y antideslizante
  • La lente esférica doble proporciona un campo de visión perfecto
  • La excelente ventilación garantiza un buen clima ocular
  • Una geometría de patilla fina permite combinar la gafa con otros EPI (orejeras, cascos y gorras)
  • Modelo CBR65: contraste mejorado; reducción de la luz azul (ideal para trabajar en la oscuridad); visión relajada para una menor fatiga; transmisión del 65%.
Certificaciones: EN 166, EN 170