Meropenem ≥98%
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, ICI 194660, Merrem® I.V., SM-7338, (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
16068-10 16068-25 16068-100 16068-50
CAYM16068-10EA 64.9 EUR
CAYM16068-10 CAYM16068-25 CAYM16068-100 CAYM16068-50
Meropenem ≥98%
Meropenem
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₅S
Número MDL: MFCD00864966
Núm. CAS: 96036-03-2