VWR® OIML, Pesas de calibración E1 con certificado de calibración
Proveedor: VWR Collection
611-3635EA 312 EUR
611-3635 611-3636 611-3637 611-3638 611-3639 611-3640 611-3641 611-3642 611-3643 611-3644 611-3645 611-3646 611-3647 611-3648 611-3649 611-3650 611-3651 611-3652 611-3653 611-3654 611-3655 611-3656 611-3657
VWR® OIML, Pesas de calibración E1 con certificado de calibración
Pesas Pesas de calibración
Pesas individuales de clase E1 OIML que garantizan la trazabilidad entre los estándares nacionales de peso (con valores derivados del prototipo internacional del kilogramo) y pesas de clase E2 e inferiores. También se usan con microbalanzas. Las pesas de aleación de cobalto antimagnéticas están disponibles en una gama de 1 a 500 mg. Las pesas de alambre, en fundas de plástico, son fáciles de almacenar. Las pesas de botón de acero inoxidable altamente pulido, resistentes a la corrosión y antimagnéticas están disponibles de 1 a 200 g. Las pesas, en fundas de plástico, son fáciles deMore Product Information