VWR®, Soluciones tampón AVS TITRINORM, CRM, a 25 °C
Proveedor: VWR Chemicals
85518.260EA
24.9
EUR
85518.260
85511.260
85515.260
85516.260
85517.260
85506.260
VWR®, Soluciones tampón AVS TITRINORM, CRM, a 25 °C
Tampones
Tampones pH
- Materiales de referencia certificados (CRM) según la norma ISO17034
- Soluciones preparadas con reactivos analíticos de grado AnalaR® NORMAPUR®.
- Valor analítico real en la etiqueta con una precisión de ±0,02 unidades de pH
- Trazable a SRM del NIST
- Número de lote y fecha de envasado para la trazabilidad
Certificados de análisis disponibles en vwr.com
Certificaciones: Producido y certificado de acuerdo con la norma ISO 17034 acreditada por BELAC con el número de certificación 542-RM. Toda la información relativa al uso de este CRM se encuentra en el certificado de análisis