Soluciones patrón de aluminio para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
85548.180EA
139
EUR
85548.180
457202A
Soluciones patrón de aluminio para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de aluminio
- Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
- Solución analizada mediante valoración
- Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
- Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
- Se suministran con certificado de análisis completo
1000 ppm equivalent to 1000 mg/L
Certificaciones: Certificación de SRM de NIST. Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025.