Bario solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
456652LEA
162
EUR
456652L
85552.180
Bario solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bario
- Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
- Solución ensayado por titración
- Concentración final verificada respecto un material de referéncia de NIST
- Incertidumbre total máxima: 0.5% (típica)
- Suministrado con un completo certificado de análisis
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST. Fabricado y analizado acorde la ISO Guide 34 / ISO17025.