Berilio, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
456662NEA
281
EUR
456662N
85553.180
Berilio, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de berilio
- Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
- Solución analizada mediante valoración
- Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
- Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
- Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST. Fabricado y analizado acorde la ISO Guide 34 / ISO17025.