Bismuto solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
456672PEA 173 EUR
456672P 85554.180
Bismuto solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de bismuto
  • Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
  • Solución analizada mediante valoración
  • Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
  • Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
  • Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST. Fabricado y analizado acorde la ISO Guide 34 / ISO17025.