Cerio solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
85557.180EA
139
EUR
85557.180
457224C
Cerio solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cerio
- Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
- Solución analizada mediante valoración
- Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
- Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
- Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Fabricado y analizado acorde la ISO Guide 34 / ISO17025.