Cobre solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
456722YEA 163 EUR
456722Y 85561.180
Cobre solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cobre
  • Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
  • Solución analizada mediante valoración
  • Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
  • Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
  • Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025.