Potasio, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
456852REA 163 EUR
456852R 457122R 85574.180
Potasio, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de potasio
  • Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
  • Solución analizada mediante valoración
  • Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
  • Incertidumbre máxima total: 0,5 % (típica)
  • Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025.