Estaño, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
456952UEA
167
EUR
456952U
85630.180
Estaño, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de estaño
- Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
- Solución analizada mediante valoración
- Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
- Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
- Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025.