LiChrosorb® RP-8, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
LIRP8-10-250AEA 961 EUR
LIRP8-10-250A LIRP8-5-125A LIRP8-5-150A LIRP8-5-250A LIRP8-10-250AF LIRP8-5-10C5 LIRP8-10-125AF LIRP8-10-200A
LiChrosorb® RP-8, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Estas columnas con sílice porosa desactivada a base de alta pureza son ideales para la separación de moléculas básicas.
  • Sílica porosa irregular
  • Alta eficacia y selectividad de fase complementaria