LiChrosorb® RP-18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
LIRP18-5-125AEA 918 EUR
LIRP18-5-125A LIRP18-5-150A LIRP18-5-250A LIRP18-10-10C5 LIRP18-10-250A LIRP18-10250AF LIRP18-5-10C5 LIRP18-5-125AF LIRP18-5-150AF LIRP18-5-250AF LIRP1810125AF LIRP18-10-100A LIRP181010C5SK LIRP18-10-200A LIRP1810300AF
LiChrosorb® RP-18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Estas columnas con sílice porosa desactivada a base de alta pureza son ideales para la separación de moléculas básicas.
  • Sílica porosa irregular
  • Alta eficacia y selectividad de fase complementaria