Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N) para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
85401.320EA 53.5 EUR
85401.320 85401.460
Ácido clorhídrico 6 mol/l (6 N) para producción biofarmacéutica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Título 5.7 - 6.3 mol/l
Apariencia Passes test
Libre de bromuros y cloruros Passes test
Identificación Passes test
Coloración Max. 10 APHA
Residuo de evaporación Max. 100 ppm
Libre de cloruros Max. 1 ppm
Metales pesados (como Pb) Max. 1 ppm
Rsiduos de ignición (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Sulfito) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 5 ppm
As (Arsenico) Max. 1.5 ppm
Catalizador de metales residuales Unlikely to be present
Disolventes residuales (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxinas Max. 0.5 EU/ml
Filtrado a 0.2 µm Confirmado