Etanol absoluto VLSI
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
85651.320EA 45.7 EUR
85651.320 85651.360 85651.320_T VWRC85651.360_T
Etanol absoluto VLSI
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806