Ácido sulfúrico 95,85 - 96,15% 96% solución de calibración de viscosidad según DIN EN ISO 307
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85652.290EA 99.1 EUR
85652.290 85652.320
Ácido sulfúrico 95,85 - 96,15% 96% solución de calibración de viscosidad según DIN EN ISO 307
Ácido sulfúrico
Información de suministro: Este producto no se comercializa en todos los paises. Por favor, contactar con VWR International Eurolab S.L. para otras posibilidades.
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38 °C
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
IR: 01-2119458838-20
Índice Merck: 14,08974
Order Now
Resultados test especificaciones
Ensayo 95,85 - 96,15 %