Sodio hidróxido 25% en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
85523.320EA
174
EUR
85523.320
85523.460
Sodio hidróxido 25% en solución acuosa para producción biofarmacéutica
Sodio hidróxido
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula:
NaOH Pto. de fusión: 9 - 10 °C Densidad: 1,274 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 0 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay (calculated as NaOH) | 24,8 - 25,2 % |
Apariencia | Pasa test |
CO₃ (como Na₂CO₃) | Max. 1 % |
Metales pesados (como Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Cloruro) | Max. 20 ppm |
SO₄ (Sulfato) | Max. 30 ppm |
Fe (Hierro) | Max. 3 ppm |
Catalizador de metales residuales | Unlikely to be present |
Disolventes Residuales (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxina (IU/ml) | Max. 2 |
Filtrado a 0.2 µm | Confirmado |