Dimetilsulfóxido (DMSO), patrón de referencia secundario para GC, PESTINORM®
Proveedor: Avantor
VWR®
85663.180EA 226 EUR
85663.180
Dimetilsulfóxido (DMSO), patrón de referencia secundario para GC, PESTINORM®
Normativas Estándar para cromatografía
Un patrón de referencia secundario disolvente para GC para varias aplicaciones analíticas y cromatográficas.
  • La pureza y el perfil de impurezas específico están determinados mediante GC-MS y se informa de ellos en el Cof A
  • Datos sobre trazabilidad al lote actual específico del patrón primario
  • Completamente sintético y normalmente de pureza superior al 99,9% mediante GC-FID
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation