Etanol, estándar de referencia secundario para GC, PESTINORM®
Proveedor: VWR Chemicals
85665.180EA
217
EUR
85665.180
VWRC85665.180_T
Etanol, estándar de referencia secundario para GC, PESTINORM®
Normativas
Estándar para cromatografía
Un disolvente estándar de referencia secundario para GC para varias aplicaciones cromatográficas y analíticas.
- Pureza y perfil específico de impurezas determinados por GC-MS y reportado en el certificado de análisis
- Datos de trazabilidad del lote específico actual del patrón primario
- Completamente sintético y típicamente sobre un 99,9% de pureza por GC-FID