Guantes industriales, repelentes de aceite, ActivArmr® Hycron® 27-905
Proveedor: Ansell
27-905/11 27-905/9 27-905/8 27-905/10
ANSE27-905/11EA 72.1 EUR
ANSE27-905/11 ANSE27-905/9 ANSE27-905/8 ANSE27-905/10
Guantes industriales, repelentes de aceite, ActivArmr® Hycron® 27-905
Guantes
Estos guantes con una formulación mejorada de recubrimiento de nitrilo y forro de polialgodón son más duraderos que nunca y proporcionan una resistencia superior a los materiales abrasivos y afilados.
  • Tecnología Fortix®: revestimiento de espuma de nitrilo fino, resistente y transpirable que extiende la vida útil del guante y mejora la comodidad en aplicaciones abrasivas
  • Tecnología Ansell Grip™: excelente agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos
  • Tecnología Ripel™: excelente barrera contra la grasa y el aceite; el guante no se degrada como el cuero o el algodón
Ideal para la recogida y clasificación de la basura, la manipulación de materiales abrasivos y de corte bajo, la manipulación de objetos grandes secos, húmedos y aceitosos, el mantenimiento y el montaje primario.
Certificaciones: EN 388:2016 (4221C); Cat. II.