Guantes de uso general, AlphaTec® 37-200 / 37-210
Proveedor: Ansell
37-200/11 37-200/12 37-200/9 37-200/7 37-210/8
ANSE37-200/11EA 0 EUR
ANSE37-200/11 ANSE37-200/12 ANSE37-200/9 ANSE37-200/7 ANSE37-210/8
Guantes de uso general, AlphaTec® 37-200 / 37-210
Guantes
Estos guantes de nitrilo ligeros y reutilizables están diseñados específicamente para el procesamiento y la manipulación de alimentos.
  • Tecnología de Ansell UltraGrip™: Gracias al patrón de diamantes en relieve, ofrece un buen agarre en condiciones húmedas y aceitosas
  • Una flexibilidad y destreza excepcionales, incluso a baja temperatura
  • Pueden ser usados por sí solos o como guantes exteriores sobre forros térmicos o guantes resistentes a los cortes
  • La formulación sin látex previene el riesgo de alergias de tipo 1
  • A prueba de líquidos
Ideal para su usoMore Product Information