Guantes de uso general, AlphaTec® 37-520
Proveedor: Ansell
37-520/6.5 37-520/7.5 37-520/8.5 37-520/9.5 37-520/10.5
ANSE37-520/6.5EA 40.4 EUR
ANSE37-520/6.5 ANSE37-520/7.5 ANSE37-520/8.5 ANSE37-520/9.5 ANSE37-520/10.5
Guantes de uso general, AlphaTec® 37-520
Guantes
Guantes de nitrilo con forro flocado de algodón 100%.
  • Patrón de agarre elevado superior para manipulaciones de seguridad
  • Muy buena resistencia a muchos solventes y químicos a base de aceite
  • Flexible, excelente destreza
Ideal para su uso en la industria de la impresión, para el procesamiento de alimentos y para aplicaciones de ensamblaje.
Certificaciones: EN 388:2016 (3101A), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III