Guantes de uso general, HyFlex® 48-102
Proveedor: Ansell
48-102/7 48-102/8 48-102/9 48-102/10 48-102/11
ANSE48-102/7EA 32.6 EUR
ANSE48-102/7 ANSE48-102/8 ANSE48-102/9 ANSE48-102/10 ANSE48-102/11
Guantes de uso general, HyFlex® 48-102
Guantes
Guantes de poliamida de punto sin costuras con revestimiento de PU en la palma y las puntas de los dedos.
  • Forro textil hecho de hilo de poliamida de alta tenacidad
  • Puntadas finas y elásticas para una excelente comodidad
  • Revestimiento de PU elástico con ajuste de palma
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bajo revestimiento
Ideal para operaciones delicadas y precisas, trabajos de acabado, manipulación general y empaquetado.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121A); Cat. II.