Guantes de uso general, HyFlex® 11-421
Proveedor: Ansell
11-421/8 11-421/9 11-421/10 11-421/7 11-421/11
ANSE11-421/8EA 70.9 EUR
ANSE11-421/8 ANSE11-421/9 ANSE11-421/10 ANSE11-421/7 ANSE11-421/11
Guantes de uso general, HyFlex® 11-421
Guantes
Estos guantes de nylon de punto sin costuras con PU a base de agua y revestimiento de nitrilo en la palma y las yemas de los dedos brindan una protección mecánica ligera.
  • Compuesto sintético ligero y sensible
  • Puntadas finas y estirables para una excelente comodidad
  • Tratamiento repelente de agua y aceite tanto en el revestimiento como en la cubierta
  • Sin silicona
  • Excelente confort y resistencia a la abrasión
  • El botón indicador con código de colores (verde) corresponde al nivel de corte: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo)
Ideal para manipulaciones delicadas, trabajos de acabado, manipulación general y empaquetado.
Certificaciones: EN 388:2016 (3121A); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos (sin alimentos ácidos).