Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-425
Proveedor: Ansell
11-425/10 11-425/11 11-425/6 11-425/7 11-425/8 11-425/9
ANSE11-425/10EA 268 EUR
ANSE11-425/10 ANSE11-425/11 ANSE11-425/6 ANSE11-425/7 ANSE11-425/8 ANSE11-425/9
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-425
Guantes
Estos revestimientos sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™ están recubiertos en ³/₄ con PU y nitrilo a base de agua.
  • Tratamiento repelente de agua y aceite tanto en el revestimiento como en la cubierta
  • Sin silicona
  • El nivel más alto de protección contra cortes (nivel 5)
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Proceso a base de agua, revestimiento innovador y respetuoso del medio ambiente
  • El botón indicador con código de colores (rojo) corresponde al nivel de corte: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo)
Ideal para manipular láminas de vidrio, objetos de bordes afilados y láminas de metal. También es adecuado para el corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas y aplicaciones de mantenimiento.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X43C); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos