Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-531 / 11-537 / 11-539
Proveedor: Ansell
11-537/9 11-537/10 11-537/11 11-537/6 11-531/6 11-531/7 11-531/8 11-531/9 11-531/10 11-531/11 11-537/7 11-537/8
ANSE11-537/9EA 187 EUR
ANSE11-537/9 ANSE11-537/10 ANSE11-537/11 ANSE11-537/6 ANSE11-531/6 ANSE11-531/7 ANSE11-531/8 ANSE11-531/9 ANSE11-531/10 ANSE11-531/11 ANSE11-537/7 ANSE11-537/8
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-531 / 11-537 / 11-539
Guantes
These seamless plaited liners with technology yarn feature a partial (palm and fingertips or ¾ dipped) or a full nitrile foam coating.
  • INTERCEPT™ El hilo de resistencia al corte ha sido diseñado para superar los estándares de la industria
  • La mejor protección contra cortes y mayor comodidad con destreza
  • ZONZ™ Tecnología Comfort Fit para un mejor ajuste, mayor destreza y menor fatiga de las manos
  • La formulación de FORTIX® proporciona una mayor resistencia a la abrasión y un mejor agarre, lo que prolonga la vida útil de los guantes y mejora el confort en las