Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-541
Proveedor: Ansell
11-541/11 11-541/6 11-541/7 11-541/9 11-541/8 11-541/10
ANSE11-541/11EA 280 EUR
ANSE11-541/11 ANSE11-541/6 ANSE11-541/7 ANSE11-541/9 ANSE11-541/8 ANSE11-541/10
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-541
Guantes
Estos revestimientos sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™ tienen un revestimiento de espuma de nitrilo en la palma de la mano y las puntas de los dedos.
  • Guante ultraligero ajustado
  • ANSELL GRIP Technology™ minimiza la fuerza requerida para agarrar herramientas o materiales aceitosos o mojados
  • INTERCEPT™ El hilo de tecnología ha sido diseñado para superar los estándares de la industria
  • La mejor protección contra cortes y mayor comodidad con destreza
  • FORTIX™ La tecnología aplica un revestimiento de espuma de nitrilo fino, resistente y transpirable, que prolonga la vida útil de los guantes y mejora el confort en las aplicaciones abrasivas
Ideal para el ensamblaje de pequeñas piezas afiladas, para el manejo de pequeñas piezas metálicas afiladas, para el estampado ligero y el mantenimiento.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X21D), EN 407 (X1XXXX); Cat. III.