Sensor de calidad de aire de laboratorio, Halo Sense
Proveedor: ERLAB CAPTAIRE
AS016010021 AS036020021 AS046030022
ERLAAS016010021EA 1070 EUR
ERLAAS016010021 ERLAAS036020021 ERLAAS046030022
Sensor de calidad de aire de laboratorio, Halo Sense
Sistemas para monitorización Sistemas de control medioambiental
Halo Sense se ha diseñado para supervisar continuamente la calidad del aire del laboratorio de una amplia gama de humos y vapores. Halo Sense está disponible en 3 versiones: compuestos orgánicos volátiles (VOC), ácidos y formaldehídos.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://es.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
  • Comunicación sencilla mediante un sistema de pulsación LED
  • Fuentes de alimentación conformes con diversas normas internacionales
  • Cable RJ45 suministrado
  • Configuración predeterminada: alarma sonora desactivada, alarma visual activada (ambas alarmas puede desactivarse)
  • Lugar de instalación: en el techo, en la pared, en la mesa de trabajo o debajo de esta
Cuando Halo detecta humo o vapor, se emite una tenue luz intermitente que informa al usuario de que el aire está contaminado.
El usuario solo tiene que descargar la aplicación Erlab eGuard y esta enviará alertas al dispositivo elegido. Si el aire del laboratorio está contaminado, permite al usuario tomar medidas antes de que los niveles de contaminación se conviertan en un peligro.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Precaución: There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 