Guantes de uso general, AlphaTec® 37-510 / 37-646
Proveedor: Ansell
37-646/12 37-646/9
ANSE37-646/12EA 0 EUR
ANSE37-646/12 ANSE37-646/9
Guantes de uso general, AlphaTec® 37-510 / 37-646
Guantes
Guantes de nitrilo sin forro especialmente diseñados para su uso en la industria alimentaria.
  • Compuesto de nitrilo de alto rendimiento para una mayor flexibilidad y destreza, incluso en ambientes fríos
  • Tecnología Ansell UltraGrip ™: gracias al patrón de agarre de diamante levantado, estos guantes ofrecen un agarre inigualable en condiciones húmedas y grasas
  • Formulación sin látex: sin riesgo de alergias tipo I
  • Desbloqueado: para evitar el riesgo de contaminación de los alimentos
  • Ofrece propiedades mecánicas superiores a las de los guantes de goma natural
Ideal para su uso en la preparación, procesamiento y manipulación de alimentos, procesamiento de carne y aves, procesamiento de pescado y limpieza.
Certificaciones: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 421; Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos.