Agitadores de tamiz, alta resistencia, UWL
Proveedor: VWR Collection
510-0969EA 7200 EUR
510-0969 510-0972 510-0966 510-0971 510-0974 510-0968 510-1305 510-1304 510-1302 510-1307 HAVE205323102 HAVE205323133 HAVE205323140 HAVE205322846 HAVE205322853
Agitadores de tamiz, alta resistencia, UWL
Agitadores de laboratorio Agitadores de Tamiz
Para tamices de ensayo de hasta 400 mm de diámetro o tamices cuadrados de hasta 500×500 mm. El UWL 400 es un agitador de tamiz de prueba eficiente que logra resultados óptimos para grandes cantidades de alimento. Crea una acción de tamizado tridimensional y está especialmente diseñado para productos de grano grueso. El UWL 400 T es adecuado para el tamizado en seco; el UWL 400 N es adecuado para el tamizado en húmedo y el UWL 400 H es adecuado para tamices de ensayo cuadrados con marcos de madera de haya.
  • Dispositivo de control independiente, posibilidad de montaje en pared
  • Velocidad de rotación: 1500 min-1
  • Función cronómetro: 0-599 min
  • Carga máxima: 50 kg (20 kg de material de cribado)
  • Emisión de ruido: 70 dB(A)
Información de suministro: Incluido como estándar con cada agitador: los modelos con sistema de fijación "Classic" o HAVER "TwinNut" se suministran con 2 varillas guía de 620 mm y 2 tuercas moleteadas con manillas, cubierta con ventana de inspección, spray difusor de agua para cribado húmedo en el modelo UWL 400 N y dispositivo especial para tamices cuadrados con marco de madera en el modelo UWL 400 H.