384-well clear polystyrene microplates, Corning®
Proveedor: Corning
3700 3701 3702 3680 3640 3702BC 3844
732-5537EA 808.63 EUR
732-5537 732-5538 732-5539 732-5536 732-5520 734-4121 734-2294
384-well clear polystyrene microplates, Corning®
Microplacas Placas de cultivo celular
Poliestireno, fondo plano.
  • Volumen total del pocillo de 112 μl, volumen de trabajo del pocillo de 20 a 80 μl
  • Placas de cultivo celular esterilizadas con radiación gamma y con certificado de que no contiene pirógenos
  • Placa NBS™ óptica universal hecha de un polímero avanzado de alta claridad y con mayor resistencia a los productos químicos
  • Tapas suministradas con placas estériles (se pueden solicitar otras tapas por separado)
White walled plates enhance luminescent signals and have low background luminescence and fluorescence. Black walled plates have low background fluorescence, minimal light scatter.