Registradores de temperatura y humedad, EBI 25
Proveedor: EBRO
1340-6200 1340-6201 1340-6202
620-1562EA 283 EUR
620-1562 620-1563 620-1564
Registradores de temperatura y humedad, EBI 25
Registradores de datos
EBI 25 data logging system consists of a data logger, an interface and evaluation and monitoring software. It can be used in the food industry and laboratories, medical, pharmaceutical and chemical fields, in storage rooms, fridges and climatic chambers.
  • Función de alarma con aviso por correo electrónico o SMS y generación automática de informes
  • Control de puntos de medición en tiempo real
  • Software como solución independiente
EBI 25 gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, temperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Certificaciones: Compliance with the HACCP guidelines; GAMP and GxP compliance; FDA 21 CFR Part 11 functionality.
Información de suministro: Suministran con una pila sustituible de 3,6 V de una duración de cinco años con mediciones de 15 minutos y comunicaciones inalámbricas cada hora. El software Winlog Wave está disponible previa solicitud.