VWR® VisiLight® I-LED, Luces LED de incidencia
Proveedor: VWR Collection
631-1754EA 331 EUR
631-1754 631-1755 631-1775 631-1781 631-1271
VWR® VisiLight® I-LED, Luces LED de incidencia
Luces Iluminación LED
Las luces de incidencia VisiLight® I-LED, con el exclusivo concepto 'modul-LED®', facilitan la adaptación del color de la luz y el ángulo del haz a cualquier aplicación, simplemente intercambiando los módulos LED. Gracias a los brazos flexibles de cuello de cisne, la luz puede dirigirse hacia donde se necesite.
  • Adecuado para colocarlo en un soporte, acoplarlo a un microscopio o fijarlo a la pared (con accesorios opcionales)
  • Incluye módulo(s) con óptica de punto de 6000 K (LED de 3 W)
  • Unidad de control de intensidad de fácil manejo con función de memoria