Analizadores de humedad básicos, gama MB
Proveedor: OHAUS
80252470 80252472
611-3869EA 1365 EUR
611-3869 611-3870
Analizadores de humedad básicos, gama MB
Analizadores Analizadores de humedad
Proporciona resultados precisos y reproducibles con una legibilidad del 0,1% o del 0,05%.
  • Sin menú: ajuste simple de los parámetros de tiempo y temperatura de secado para un funcionamiento fácil
  • MB23 tiene calentamiento por IR sin componentes de vidrio, lo que lo hace adecuado para entornos sin vidrio
  • Extremadamente compacto y fácil de desmontar y limpiar
Para alimentos, algodón, aguas residuales, cerámicas, pienso para animales y otras aplicaciones.