Tubos de cultivo, Corning®
Proveedor: Corning
430157 430172
734-1697EA 381.94 EUR
734-1697 734-1701
Tubos de cultivo, Corning®
Tubos Tubos para cultivo
Ópticamente claro PS.
  • Los tubos tratados con TC se suministran en racks
  • Los tubos sin tratar se suministran envasados ​​a granel
  • Esterilizados con radiación gamma
  • Certificados como apirógenos
Tubos de cultivo con tapas de sellado con tapón roscado.