Placas de cultivo celular, sin tratar, Corning®
Proveedor: Corning
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 238.49 EUR
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Placas de cultivo celular, sin tratar, Corning®
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
Optically clear PS. For applications where cell attachment is not desired.
  • Con rebordes de apilamiento para facilitar la manipulación
  • Se suministran con orificios de ventilación para permitir el intercambio de gases
  • Esterilizadas mediante radiación gamma
  • No pirogénico certificado