Placas para cultivo celular de múltiples pocillos, Costar®
Proveedor: Corning
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 632.9 EUR
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Placas para cultivo celular de múltiples pocillos, Costar®
Microplacas Placas de cultivo celular
Clear PS, flat bottom, with lid. Available with a choice of surface treatments.
  • Tapas con anillos de condensación para reducir la contaminación
  • Área de superficie uniforme para un fácil apilamiento
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de los pocillos
  • Esterilizadas mediante radiación gamma
  • No pirogénicas certificadas