Contenedores estériles, 250 ml, Corning®
Proveedor: Corning
430179 430180 430181
525-3408EA 364.67 EUR
525-3408 734-1817 734-1818
Contenedores estériles, 250 ml, Corning®
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Contenedor de PP, transparente, con tapa de HDPE a presión.
  • Graduado tanto en mililitros como en onzas
  • Certificado apirógeno
  • Estéril
Sirve como vaso medidor o recipiente para almacenar cosas.
Precaución: *Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.