Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Proveedor: Corning
430183 430421 430422 431143 431144 431145 431146 431147 431252 431253 431255 431256 431401 431402 431403 431404 431405 431406 431407 431408 431684 431685
734-1820EA 547 EUR
734-1820 734-1832 734-1833 734-1885 734-1886 734-1887 734-1888 734-1889 734-1902 734-1903 734-1904 734-1905 734-4197 734-4198 734-4199 734-4200 734-4201 734-4202 734-4203 734-4204 734-2758 734-2759
Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PC, ópticamente claro.
  • Las opciones con deflector y plana están disponibles en todos los tamaños (desde 125 ml a 3 L)
  • Graduaciones moldeadas para una mayor exactitud
  • Existe la opción de tapón ventilado que permite el intercambio de gases, a la vez que garantiza la esterilidad y evita fugas
  • Envasados individualmente y esterilizados mediante radiación para una mayor facilidad de uso
  • No pirogénicos certificados
Los matraces con deflector Corning® y los matraces Erlenmeyer planos son perfectos para las aplicaciones de cultivos en agitador y su almacenamiento.
Precaución: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.