Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Proveedor: Corning
430314 430320
734-1830EA 111.6 EUR
734-1830 734-1831
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Embudo de PS, membrana de acetato de celulosa.
  • Membrana de 50 mm diámetro
  • Minimiza transferencias innecesarias filtrando directamente en el tubo de centrífuga de 50 ml
  • Se incluyen dos soportes para tubos de centrífuga con cada envase
  • Cada tubo de centrífuga de PP se suministra con una tapa envuelta individualmente para almacenamiento
  • Envasado individualmente, estéril, certificación de no pirogénico