Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Proveedor: Corning
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 323.5 EUR
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Sistemas de filtración al vacío disponibles en cuatro tamaños: 150, 250, 500 ml y 1 L. Los adaptadores tienen códigos de colores según el tipo de membrana para la identificación fácil del producto: polietersulfona (PES) amarillo, acetato de celulosa (CA) naranja, nitrocelulosa (CN) azul y nailon (NY) rojo.
  • El conector de la manguera en ángulo simplifica la conexión del tubo
  • Botellas receptoras con laterales fáciles de sujetar para una mejor manipulación
  • Envasado individualmente, estéril, certificación de no pirogénico
  • Tapas para las botellas receptoras, estériles y envasadas individualmente
  • Se dispone de botellas de almacenamiento de plástico adicionales
* embudo de 500 ml con membrana de 70 mm.
Información para pedidos: Systems are comprised of filter funnel, filter membrane, filter cap, neck adapter, receiver, receiver cap, and hose connector.