Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Proveedor: Corning
430281 430282 430518 431175 8388 8390 8393 8396
734-1824EA 111.62 EUR
734-1824 734-1825 734-1847 734-1897 700-1786 700-1785 700-1787 700-1783
Cell culture storage bottles, polystyrene, Corning®
Frascos Frascos de medios
Frascos de poliestireno desechables para el almacenamiento de medios, tampones y demás soluciones acuosas.
  • Perfil bajo, estilo de diseño de agarre fácil con laterales que facilitan la manipulación
  • Los tapones de sellado (45 mm) proporcionan un sellado estanco y facilitan la reducción al mínimo del riesgo de contaminación
  • Los frascos se pueden utilizar con sistemas de filtración al vacío Corning®
  • Esterilizados, no pirogénicos certificados