Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Proveedor: Corning
430015 430049 430512 430513 430514 430521 430624 430625 430626 430627 431117 431118 431160 431161 431174
734-1810EA 238.78 EUR
734-1810 734-1811 734-1841 734-1842 734-1843 734-1848 513-3361 513-3344 513-3360 513-3345 513-3362 525-3409 734-1890 734-1891 734-1896
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Filtros de vacío con tapa de botella de PS con adaptadores codificados por colores según el tipo de membrana: polietersulfona (PES) amarilla; acetato de celulosa (CA) naranja; nailon (NY) rojo.
  • Disponible en tamaños de cuello de 33 y 45 mm para adaptarse a la mayoría de botellas de almacenamiento de medio de vidrio y plástico
  • Envasado individualmente, estéril y certificación de no pirogénico
  • Los tamaños de cuello de 45 mm se adaptan a botellas de almacenamiento de plástico de Corning®
Square membrane funnel design provides improved flow rates. Availablefor 150 and 500 ml bottles.
Sterile tissue culture filters in polystyrene funnels attach securely by threaded polyethylene ring to standard media bottles.
Angled hose adapter rotates for easy vacuum line attachment
PES filters give lowest protein binding and fastest flow rates
Información para pedidos: Complete with filter, dust cover, and polypropylene tubing connector. Media bottle not included.