VWR® Advanced 10000, Agitadores orbitales
Proveedor: VWR Collection
444-2919EA 3740 EUR
444-2919 444-2920 444-2921 444-2922 444-2923 444-2918
VWR® Advanced 10000, Agitadores orbitales
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitadores digitales con control por microprocesador que son ideales para aplicaciones de mezcla con cargas pesadas, p. cultivos celulares, estudios de solubilidad y procedimientos de extracción. El control de velocidad variable proporciona una acción de agitación constante y uniforme. El sistema de agitación Accu-drive ofrece un control de velocidad, precisión, seguridad y durabilidad excepcionales, el sistema monitorea continuamente la velocidad de agitación y mantendrá el punto de ajuste incluso bajo cargas cambiantes.
  • Dos pantallas LED independientes muestran la velocidad y el tiempo
  • Temporizador integrado, de 1 s a 160 h, muestra el tiempo transcurrido o cuenta atrás, apagado automático y alarma sonora cuando se completa el programa
  • Se puede utilizar a una temperatura de entre −10 y +60 °C (máx. 80 % de humedad relativa, sin condensación), en una incubadora, incubadora de CO₂ o cámara frigorífica
  • Garantía de 5 años en el motor y el mecanismo de accionamiento
La velocidad mostrada tiene una precisión del 1% de la velocidad seleccionada. La función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para proporcionar una mayor seguridad. Un sensor de carga incorporado puede detectar una situación de desequilibrio y reducirá automáticamente los min⁻¹ hasta llegar a una velocidad segura para evitar los derrames y proteger las muestras. El modo de calibración de la velocidad permite al usuario recalibrar la pantalla de velocidad y el puerto serie RS232 proporciona comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de la unidad.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado.